Beskrivelse
Sikre fremragende spalte-til-kolonne reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC kolonner.
Konstrueret til overlegen kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
Anbefalet brug:
Ligner:
- Polær fase, polyethylenglycol
- Polar-deaktiveret overflade binder polymert tæt for fremragende termisk stabilitet
- Modstår oxidativ skade, beskadigelse fra stærkt sure eller basiske flygtige stoffer bedre end faste silikonefaser
- Svarer til USP G14, G15, G20 og G39 faser
- Fedtsyremethylestere (FAME'er)
- Smagsforbindelser
- Æteriske olier
- Aminer
- Opløsningsmidler
- Xylenisomerer
- EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
- Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet brug:
- Aldehyder
- Æteriske olier
- Opløsningsmidler
- Xylener
- Alternativ brug:
- Syrer
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Alditolacetater (sukker)
- Aminer –alifatiske
- Aminer –aromatiske
Ligner:
- MXT™ -Voks
- DB-VOKS
- DB-WAXetr
- HP-voks
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Voks 52 CB
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| USP type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Til brug med (applikation) | GC for EPA Metode 603 for Acrolein/Acrylonitril, GC for fedtsyremethylestere (FAMEs), smagsstoffer, æteriske olier, aminer, opløsningsmidler og xylenisomerer |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 40 °°C til 260 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Vis mere |