Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC søjler
Artikelnummer. 11850463 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Partikelstørrelse:
0.10 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11850463 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
11810473 15 m 0.53 mm 1 μm Hver
11890463 30 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
11840463 15 m 0.25 mm 0.25 μm Hver
11830463 15 m 0.25 mm 0.10 μm Hver
11800473 30 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
11870463 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
11820473 30 m 0.53 mm 1 μm Hver
11860463 30 m 0.53 mm 0.25 μm Hver
11830473 30 m 0.53 mm 1.5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11850463 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26M881420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre fremragende spalte-til-kolonne reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC kolonner.
Konstrueret til overlegen kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Polar-deaktiveret overflade binder polymert tæt for fremragende termisk stabilitet
  • Modstår oxidativ skade, beskadigelse fra stærkt sure eller basiske flygtige stoffer bedre end faste silikonefaser
  • Svarer til USP G14, G15, G20 og G39 faser
Applikationer:
  • Fedtsyremethylestere (FAME'er)
  • Smagsforbindelser
  • Æteriske olier
  • Aminer
  • Opløsningsmidler
  • Xylenisomerer
  • EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet brug:
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylener
  • Alternativ brug:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer –alifatiske
  • Aminer –aromatiske
Ligner:
  • MXT™ -Voks
  • DB-VOKS
  • DB-WAXetr
  • HP-voks
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Voks 52 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) GC for EPA Metode 603 for Acrolein/Acrylonitril, GC for fedtsyremethylestere (FAMEs), smagsstoffer, æteriske olier, aminer, opløsningsmidler og xylenisomerer
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde 40 °°C til 260 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar