Få mere at vide
Descripción
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-søjle.
- Polær fase, polyethylenglycol
- Polar-deaktiveret overflade, der tæt binder polymer for fremragende termisk stabilitet
- Modstandsdygtig over for oxidativ skade og skade fra stærkt sure eller basiske flygtige stoffer bedre end faste silikonefaser
- Applikationer:
- Fedtsyremethylestere (FAME'er)
- Smagsforbindelser og æteriske olier
- Opløsningsmidler
- Xylenisomerer
- EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
- Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
- Aldehyder
- Æteriske olier
- Opløsningsmidler
- Xylener
- Alternative anvendelser:
- Syrer
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Alditolacetater (sukker)
- Aminer &endash; alifatisk
- Aminer &endash; Aromatisk
- Herbicider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Fenoler
- Flygtige stoffer
Ligner:
- DB-VOKS
- DB-WAXetr
- HP-voks
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Voks 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™ -Voks
- BP20
- ZB-voks
- Optima™ Voks
- PÅ™ -Voks
Especificaciones
Especificaciones
| Til brug med (applikation) | Analyse af opløsningsmidler, GC/MS for aromaforbindelser og æteriske olier, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for xylenisomerer, GC/MS for EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polar |
| Oversigt | 0,5 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 30 m Længde |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| USP type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Mostrar más |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.