Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC kolonner
Artikelnummer. 10391065 Shop alle Thermo Scientific produkter
15 m, 0.25 mm, 0.5 μm, Hver
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10391065
Brand: Thermo Scientific™ 260882110
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af denne kolonne.
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-søjle.
Engineered for Superior Performance
  • Polar phase, polyethylene glycol
  • Polar-deactivated surface that tightly binds polymer for excellent thermal stability
  • Resistive to oxidative damage and damage from strongly acidic or basic volatiles better than silicone solid phases
  • Applications:
  • Fatty acid methyl esters (FAMEs)
  • Flavor compounds and essential oils
  • Solvents
  • Xylene isomers
  • EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • This low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
  • Aldehydes
  • Essential oils
  • Solvents
  • Xylenes
  • Alternative Uses:
  • Acids
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Alditol acetates (sugars)
  • Amines&endash;Aliphatic
  • Amines&endash;Aromatic
  • Herbicides
  • Ketones
  • Nitroaromatics
  • Phenols
  • Volatiles
Similar To:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240/260°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) GC/MS for FAMEs, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
Filmtykkelse 0.5 μm
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Polar
Oversigt 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC kolonner >