Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-søjle.
- Polær fase, polyethylenglycol
- Polar-deaktiveret overflade, der tæt binder polymer for fremragende termisk stabilitet
- Modstandsdygtig over for oxidativ skade og skade fra stærkt sure eller basiske flygtige stoffer bedre end faste silikonefaser
- Applikationer:
- Fedtsyremethylestere (FAME'er)
- Smagsforbindelser og æteriske olier
- Opløsningsmidler
- Xylenisomerer
- EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
- Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
- Aldehyder
- Æteriske olier
- Opløsningsmidler
- Xylener
- Alternative anvendelser:
- Syrer
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Alditolacetater (sukker)
- Aminer &endash; alifatisk
- Aminer &endash; Aromatisk
- Herbicider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Fenoler
- Flygtige stoffer
Ligner:
- DB-VOKS
- DB-WAXetr
- HP-voks
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Voks 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™ -Voks
- BP20
- ZB-voks
- Optima™ Voks
- PÅ™ -Voks
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 240/260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| USP type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af xylenisomerer, GC/MS for aromaforbindelser og æteriske olier, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for xylenisomerer, GC/MS for EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.