Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC kolonner
Artikelnummer. 10219614 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10219614 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10734267 10 m 0.1 mm 0,1μ m Hver
10419444 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10137944 15 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10477714 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10209234 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10219234 30 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
10381065 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10025794 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10722537 60 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
10391065 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10157804 15 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10167804 15 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10670446 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10744647 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10055594 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10147944 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10229614 60 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10535065 15 m 0.32 mm 1 μm Hver
10380875 15 m 0.53 mm 1μ m Hver
10187994 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10280285 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10210055 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
10468104 60 m 0.53 mm 1μ m Hver
10279274 15 m 0.53 mm 1,5 μm Hver
10321355 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 10219614 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260882360
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af denne kolonne.
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-søjle.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Polar-deaktiveret overflade, der tæt binder polymer for fremragende termisk stabilitet
  • Modstandsdygtig over for oxidativ skade og skade fra stærkt sure eller basiske flygtige stoffer bedre end faste silikonefaser
  • Applikationer:
  • Fedtsyremethylestere (FAME'er)
  • Smagsforbindelser og æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylenisomerer
  • EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylener
  • Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer &endash; alifatisk
  • Aminer &endash; Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flygtige stoffer
Ligner:
  • DB-VOKS
  • DB-WAXetr
  • HP-voks
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Voks 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™ -Voks
  • BP20
  • ZB-voks
  • Optima™ Voks
  • PÅ™ -Voks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analyse af xylenisomerer, GC/MS for aromaforbindelser og æteriske olier, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for xylenisomerer, GC/MS for EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Polar
Oversigt 0,5 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 60 m Længde
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 240/260 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.