Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC kolonner
Artikelnummer. 10219234 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10219234
Brand: Thermo Scientific™ 260881440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af denne kolonne.
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-søjle.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Polar-deaktiveret overflade, der tæt binder polymer for fremragende termisk stabilitet
  • Modstandsdygtig over for oxidativ skade og skade fra stærkt sure eller basiske flygtige stoffer bedre end faste silikonefaser
  • Applikationer:
  • Fedtsyremethylestere (FAME'er)
  • Smagsforbindelser og æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylenisomerer
  • EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylener
  • Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer &endash; alifatisk
  • Aminer &endash; Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flygtige stoffer
Ligner:
  • DB-VOKS
  • DB-WAXetr
  • HP-voks
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Voks 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™ -Voks
  • BP20
  • ZB-voks
  • Optima™ Voks
  • PÅ™ -Voks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240/260 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) Analyse af xylenisomerer, GC/MS for aromaforbindelser og æteriske olier, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for xylenisomerer, GC/MS for EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,53 mm ID; 30 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.