Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC kolonner
Artikelnummer. 10209234 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Conditionnement:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10209234
Marque: Thermo Scientific™ 260881430
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af denne kolonne.
Analyser FAMEs med fremragende termisk stabilitet ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-søjle.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Polar-deaktiveret overflade, der tæt binder polymer for fremragende termisk stabilitet
  • Modstandsdygtig over for oxidativ skade og skade fra stærkt sure eller basiske flygtige stoffer bedre end faste silikonefaser
  • Applikationer:
  • Fedtsyremethylestere (FAME'er)
  • Smagsforbindelser og æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylenisomerer
  • EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylener
  • Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer &endash; alifatisk
  • Aminer &endash; Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flygtige stoffer
Ligner:
  • DB-VOKS
  • DB-WAXetr
  • HP-voks
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Voks 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™ -Voks
  • BP20
  • ZB-voks
  • Optima™ Voks
  • PÅ™ -Voks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Maks. Temperatur 240/260 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) Analyse af xylenisomerer, GC/MS for aromaforbindelser og æteriske olier, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for xylenisomerer, GC/MS for EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 30 m Længde
Afficher plus Afficher moins
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis