Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-søjler med SafeGuard
Artikelnummer. 11880443 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11880443
Brand: Thermo Scientific™ 260881435
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Producer ensartede resultater med denne stabile søjleproduktion med lavt udløb.
Producer ensartede resultater med denne stabile søjleproduktion med lavt udløb. De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Column med SafeGuard tilbyder forlænget analytisk kolonnelevetid uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Konstrueret til overlegen beskyttelse
  • Samme ydeevne og stabilitetsprofil som TraceGOLD TG-WaxMS GC-søjlen
  • Integreret skærm på GC-søjlen for forlænget levetid for den analytiske kolonne
  • Ingen indvirkning på ydeevnen ved skæring af søjle under rutinemæssig vedligeholdelse
Applikationer:
  • Fedtsyremethylestere (FAME'er)
  • Smagsforbindelser og æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylenisomerer
  • EPA-metode 603 for acrolein/acrylonitril
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Lav baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lavniveau-analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalede anvendelser:
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
  • Opløsningsmidler
  • Xylener
  • Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer - alifatisk
  • Aminer - aromatiske
Ligner:
  • DB-VOKS
  • DB-WAXetr
  • HP-voks
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Voks 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™ -Voks
  • BP20
  • ZB-voks
  • Optima™ Voks
  • PÅ™ -Voks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) GC/MS
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde 40 °°C til 260 °C
Længde (metrisk) 30 m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.