Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-søjler med SafeGuard
Artikelnummer. 11870443 Shop alle Thermo Scientific produkter
Click to view available options
Længde (metrisk):
30 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.32 mm
Tamaño de la unidad:
Hver
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11870443
Marca: Thermo Scientific™ 260881421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Producer ensartede resultater med denne stabile søjleproduktion med lavt udløb.
Producer ensartede resultater med denne stabile søjleproduktion med lavt udløb. De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Column med SafeGuard tilbyder forlænget analytisk kolonnelevetid uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) GC/MS
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde 40 °°C til 260 °C
Længde (metrisk) 30 m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.