Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Identificer basale analytter med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed uden derivatisering eller kolonnepriming ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-søjler.
- Polær, base-deaktiveret polyethylenglycolfase
- Reduceret absorption og forbedret reaktionsevne for basiske forbindelser
- Ikke egnet til brug med vand eller alkoholer
- Applikationer:
- Aminer
- Alkylaminer
- Diaminer
- Andre basiske forbindelser
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
- Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
- Aminer &endash; alifatisk
- Aminer &endash;Aromatisk
- Alternative anvendelser:
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Aldehyder
- Alditolacetater (sukker)
- Æteriske olier
- Ligner:
- CAM
- Carbowax™ Amin
- CP Wax51
- Stabilvoks™ -DB
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 200/220 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
| Til brug med (applikation) | Grundlæggende analyse af forbindelser, GC/MS for alkylaminer, GC/MS for diaminer, GC/MS for basisforbindelser |
| Temperaturområde | 40 °°C til 220 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.