Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC kolonner
Artikelnummer. 10320975 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10320975
Brand: Thermo Scientific™ 260861310
Identificer basale analytter med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed uden derivatisering eller kolonnepriming.
Identificer basale analytter med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed uden derivatisering eller kolonnepriming ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-søjler.
Engineered for Superior Performance
  • Polar, base-deactivated polyethylene glycol phase
  • Reduced absorption and improved responsiveness for basic compounds
  • Not suitable for use with water or alcohols
  • Applications:
  • Amines
  • Alkylamines
  • Diamines
  • Other basic compounds
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • This low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
  • Amines&endash;Aliphatic
  • Amines&endash;Aromatic
  • Alternative Uses:
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Aldehydes
  • Alditol acetates (sugars)
  • Essential oils
  • Similar To:
  • CAM
  • Carbowax™ Amine
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 200/220°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Til brug med (applikation) GC/MS for Amines, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
Temperaturområde 40°C to 220°C
Filmtykkelse 0.25 μm
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Polar
Oversigt 0.25um thickness; 0.32mm ID; 15m length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.