Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC kolonner
Artikelnummer. 10095834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10095834
Brand: Thermo Scientific™ 260862980
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Identificer basale analytter med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed uden derivatisering eller kolonnepriming.
Identificer basale analytter med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed uden derivatisering eller kolonnepriming ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-søjler.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær, base-deaktiveret polyethylenglycolfase
  • Reduceret absorption og forbedret reaktionsevne for basiske forbindelser
  • Ikke egnet til brug med vand eller alkoholer
  • Applikationer:
  • Aminer
  • Alkylaminer
  • Diaminer
  • Andre basiske forbindelser
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Aminer &endash; alifatisk
  • Aminer &endash;Aromatisk
  • Alternative anvendelser:
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Aldehyder
  • Alditolacetater (sukker)
  • Æteriske olier
  • Ligner:
  • CAM
  • Carbowax™ Amin
  • CP Wax51
  • Stabilvoks™ -DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 200/220 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Til brug med (applikation) Diaminanalyse, GC/MS for alkylaminer, GC/MS for diaminer, GC/MS for basisforbindelser
Temperaturområde 40 °°C til 220 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 1 um Tykkelse; 0,53 mm ID; 30 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.