Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Identificer basale analytter med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed uden derivatisering eller kolonnepriming ved hjælp af Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-søjler.
- Polar, base-deactivated polyethylene glycol phase
- Reduced absorption and improved responsiveness for basic compounds
- Not suitable for use with water or alcohols
- Applications:
- Amines
- Alkylamines
- Diamines
- Other basic compounds
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
- This low-bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
- Amines&endash;Aliphatic
- Amines&endash;Aromatic
- Alternative Uses:
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Aldehydes
- Alditol acetates (sugars)
- Essential oils
- Similar To:
- CAM
- Carbowax™ Amine
- CP Wax51
- Stabilwax™-DB
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 200/220°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Amines, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds |
| Temperaturområde | 40°C to 220°C |
| Filmtykkelse | 1 μm |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polar |
| Oversigt | 1um thickness; 0.53mm ID; 60m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.