Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC kolonner
Artikelnummer. 10781937 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10781937 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10086254 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10594475 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10754057 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10229274 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10147604 30 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
10535615 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10660426 60 m 0.53 mm 0.25 μm Hver
10596565 15 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
10468464 15 m 0.32 mm 0.5 μm Hver
10596755 15 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10487314 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10791937 30 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10487504 60 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
10628515 60 m 0.32 mm 0.5 μm Hver
10499424 60 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10754837 15 m 0.32 mm 1 μm Hver
10640256 15 m 0.53 mm 1μ m Hver
10220245 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10417724 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10427724 60 m 0.32 mm 1 μm Hver
10095934 60 m 0.53 mm 1 μm Hver
10409434 15 m 0.53 mm 1.5 μm Hver
10229554 30 m 0.53 mm 1.5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 10781937 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260872240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade med denne polære GC-søjle med lavt udløb.
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade ved brug Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC kolonne.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, syre-deaktiveret polyethylenglycol
  • Modstår oxidativ skade og adsorption af syrer
  • Fremragende topformer til syrer med høj MW
  • Svarer til USP G25, G35 faser
Applikationer:
  • Organiske syrer
  • Frie fedtsyrer
  • Alkoholer
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Syrer
  • Carboxylsyrer
  • Organiske syrer
  • Alternative anvendelser:
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Aldehyder
  • Alditolacetater (sukker)
  • Æteriske olier
  • Ligner:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™ -351
  • CP-Voks 58 CB
  • Stabilvoks™ -DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240/250 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS A
USP type G25, G35
Til brug med (applikation) Analyse af frie fedtsyrer, GC/MS for frie fedtsyrer, GC/MS for alkoholer
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 0,5 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 30 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.