Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade ved brug Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC kolonne.
- Polær fase, syre-deaktiveret polyethylenglycol
- Modstår oxidativ skade og adsorption af syrer
- Fremragende topformer til syrer med høj MW
- Svarer til USP G25, G35 faser
- Organiske syrer
- Frie fedtsyrer
- Alkoholer
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
- Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
- Syrer
- Carboxylsyrer
- Organiske syrer
- Alternative anvendelser:
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Aldehyder
- Alditolacetater (sukker)
- Æteriske olier
- Ligner:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™ -351
- CP-Voks 58 CB
- Stabilvoks™ -DA
- BP-21
- Optima™ FFAP
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 240/250 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-WAXMS A |
| USP type | G25, G35 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af frie fedtsyrer, GC/MS for frie fedtsyrer, GC/MS for alkoholer |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.