Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade ved brug Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC kolonne.
- Polar phase, acid-deactivated polyethylene glycol
- Resists oxidative damage and adsorption of acids
- Excellent peak shapes for high MW acids
- Equivalent to USP G25, G35 phases
- Organic acids
- Free fatty acids
- Alcohols
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
- This low-bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
- Acids
- Carboxylic acids
- Organic acids
- Alternative Uses:
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Aldehydes
- Alditol acetates (sugars)
- Essential oils
- Similar To:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- Optima™ FFAP
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 240/250°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-WAXMS A |
| USP type | G25, G35 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Organic Acids, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols |
| Filmtykkelse | 1 μm |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polar |
| Oversigt | 1umthickness; 0.32mm ID; 60m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.