Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC kolonner
Artikelnummer. 10095934 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10095934
Brand: Thermo Scientific™ 260873100
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade med denne polære GC-søjle med lavt udløb.
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade ved brug Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC kolonne.
Engineered for Superior Performance
  • Polar phase, acid-deactivated polyethylene glycol
  • Resists oxidative damage and adsorption of acids
  • Excellent peak shapes for high MW acids
  • Equivalent to USP G25, G35 phases
Applications:
  • Organic acids
  • Free fatty acids
  • Alcohols
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • This low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
  • Acids
  • Carboxylic acids
  • Organic acids
  • Alternative Uses:
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Aldehydes
  • Alditol acetates (sugars)
  • Essential oils
  • Similar To:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240/250°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS A
USP type G25, G35
Til brug med (applikation) GC/MS for Organic Acids, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
Filmtykkelse 1 μm
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Polar
Oversigt 1umthickness; 0.53mm ID; 60m length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.