Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler
Artikelnummer. 11591164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
105 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11591164 20 m 0.18 mm Hver
11511164 30 m 0.25 mm Hver
11521164 60 m 0.25 mm Hver
11531164 30 m 0.32 mm Hver
11541164 60 m 0.32 mm Hver
11551164 30 m 0.53 mm Hver
11561164 60 m 0.53 mm Hver
11571164 105 m 0.53 mm Hver
11581164 75 m 0.53 mm Hver
11501174 40 m 0.18 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11591164 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260814950
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
  • Proprietær stationær fase
  • Optimerede dimensioner til analyse af flygtige organiske forurenende stoffer
  • Ideelt egnet til US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021 og 8260
  • Svarende til DB-VRX, Rtx-VRX
Anbefalet til:
  • Flygtige organiske forurenende stoffer
  • Aromatik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige organiske forurenende stoffer, GC/MS for US EPA Method 8021 forbindelser
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 20 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 20 mx 0,18 mm x 1μ m
Diameter (metrisk) 0.18 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-VRX
Diameter (metrisk) Indvendig 0.18 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 260 °C