Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
- Proprietary stationary phase
- Optimized dimensions for analysis of volatile organic pollutants
- Ideally suited for US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021, and 8260
- Similar to DB-VRX, Rtx-VRX
Recommended for:
- Volatile organic pollutants
- Aromatics
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-VRX |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Volatile Organic Pollutants, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds |
| Filmtykkelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 75 m |
| Polaritet | Non-Polar |
| Oversigt | 75m x 0.53mm x 3.00um |