Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler
Artikelnummer. 11551164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11551164
Brand: Thermo Scientific™ 260813960
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
  • Proprietary stationary phase
  • Optimized dimensions for analysis of volatile organic pollutants
  • Ideally suited for US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021, and 8260
  • Similar to DB-VRX, Rtx-VRX
Recommended for:
  • Volatile organic pollutants
  • Aromatics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-VRX
Til brug med (applikation) GC/MS for Volatile Organic Pollutants, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds
Filmtykkelse 3 μm
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Non-Polar
Oversigt 30m x 0.53mm x 3.00um