Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler
Artikelnummer. 11521164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11521164
Brand: Thermo Scientific™ 260813330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
  • Proprietær stationær fase
  • Optimerede dimensioner til analyse af flygtige organiske forurenende stoffer
  • Ideelt egnet til US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021 og 8260
  • Svarende til DB-VRX, Rtx-VRX
Anbefalet til:
  • Flygtige organiske forurenende stoffer
  • Aromatik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-VRX
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige organiske forurenende stoffer, GC/MS for US EPA Method 8021 forbindelser
Filmtykkelse 1.4μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 60 mx 0,25 mm x 1,40μ m