Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-søjler giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
- Proprietær stationær fase
- Optimerede dimensioner til analyse af flygtige organiske forurenende stoffer
- Ideelt egnet til US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021 og 8260
- Svarende til DB-VRX, Rtx-VRX
Anbefalet til:
- Flygtige organiske forurenende stoffer
- Aromatik
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.18 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-VRX |
| Til brug med (applikation) | Analyse af flygtige organiske forurenende stoffer, GC/MS for US EPA Method 8021 forbindelser |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 40 m |
| Polaritet | Ikke-polær |
| Oversigt | 40 mx 0,18 mm x 1,00μ m |