Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC kolonner giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
- Proprietær stationær fase
- Optimerede dimensioner til analyse af flygtige organiske forurenende stoffer
- Ideelt egnet til US EPA Method 8260B
- Svarende til Rtx-VMS
Anbefalet til:
- Flygtige organiske forurenende stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-VMS |
| Til brug med (applikation) | Analyse af flygtige organiske forurenende stoffer, GC/MS for US EPA Method 8260B forbindelser |
| Filmtykkelse | 1.4μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Ikke-polær |