Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolonner
Artikelnummer. p-6086615 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10127904
Brand: Thermo Scientific™ 260701300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre kvaliteten af din Thermo Scientific instrument, når det er installeret på stedet.
Sikre kvaliteten af din Thermo Scientific instrument, når det installeres på stedet ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolonne. TraceGOLD TG-SQC GC-søjlen er optimeret til systemkvalifikationstest under indledende installation eller under service og vedligeholdelse af et installeret instrument. Denne kolonne anbefales kun til benchmarktest.
Applikationer:
Systemkvalifikationsprøver (Thermo Scientific GC-MS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 15 m
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD TG-SQC
Funktionalitet/Interaktionstype Kun benchmarktest
Produktlinje TraceGULD
Filmtykkelse 0,25μ m
Mængde Hver
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.