Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolonner
Artikelnummer. 10157664 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10157664 30 m Hver
10127904 15 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157664 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260701420
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Sikre kvaliteten af din Thermo Scientific instrument, når det er installeret på stedet.
Sikre kvaliteten af din Thermo Scientific instrument, når det installeres på stedet ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolonne. TraceGOLD TG-SQC GC-søjlen er optimeret til systemkvalifikationstest under indledende installation eller under service og vedligeholdelse af et installeret instrument. Denne kolonne anbefales kun til benchmarktest.
Applikationer:
Systemkvalifikationsprøver (Thermo Scientific GC-MS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Funktionalitet/Interaktionstype Kun benchmarktest
Produktlinje TraceGULD
Filmtykkelse 0,25μ m
Mængde Hver
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.