Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forfin dine forventninger til højpolaritet GC/MS med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR søjler, som er specielt designet med en polymer og overfladebehandling for at overvinde traditionelle problemer med højpolaritetssøjler.
Udviklet til overlegen ydeevne
- Meget polær fase, 90% biscyanopropyl/10% phenylcyanopropylpolysiloxan, ikke bundet
- Stærkt dipolmoment og høj selektivitet for cis/trans-forbindelser eller forbindelser med konjugerede dobbeltbindinger
- Svarende til USP G8 og G48
Applikationer:
- Cis/Trans fedtsyre methylestere (FAMEs)
- Dioxiner
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
- En stabil søjle med lav blødning giver ensartede resultater.
- Lav baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lav-niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Alternative anvendelser:
- Alkoholer
- Aldehyder
- Biodiesel –FAMEs
Ligner:
- DB-23
- HP-23
- Rtx™™ -2330
- SP™ -2330
- SP™ -2380
- SPB™ -2560
- HP-88
- Silar™™ 90c
- CP-Sil 88 FAME
- CP-Sil 88
- BPX 70
- BPX 90
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260/275 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-Polar |
| USP type | G8, G48 |
| Til brug med (applikation) | Dioxinanalyse, GC/MS for dioxiner |
| Filmtykkelse | 0,2μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Meget polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.