Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PBDE GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug TraceGOLD TG-PBDE GC-kolonner til hurtig analyse af polybromerede diphenylethere (PBDE'er) med høj BDE-209-respons.
Bruge Thermo Scientific TraceGOLD™ TG-PBDE GC-kolonner til hurtig analyse af polybromerede diphenylethere (PBDE'er) med høj BDE-209-respons. Denne kolonne er ideel til brug med USA EPA-metode 1614. De vigtigste fordele ved denne kolonne omfatter:
- Hurtig analyse af PBDE
- Fremragende adskillelse af BDE-49 og BDE-71 overgår opløsningskriterierne i US EPA-metode 1614
- Unik behandling giver høj BDE-209 respons
- Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 360 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-PBDE |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |