Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug disse termisk stabile TraceGOLD TG-PAH GC-søjler til hurtig analyse af regulerede polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) i komplekse fødevare- og miljøprøver.
Udfør hurtig analyse af regulerede PAH'er såsom persistente organiske forurenende stoffer (POP'er) i komplekse fødevare- og miljøprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC kolonner. Høj selektivitet og maksimal opløsning af denne kapillære silicabaserede søjle, kombineret med dens unikke bundne kemi, sikrer nøjagtig adskillelse af isobariske forbindelser selv ved meget lave koncentrationsniveauer. TraceGOLD TG-PAH GC-søjlen anses for at være meget robust på grund af den exceptionelt høje termiske stabilitet og lange levetid. Følsomhed er af afgørende betydning for at opfylde regulatoriske standarder i den udfordrende sporanalyse.
Designet til høj opløsningsanalyse af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) i komplekse fødevare- og miljøprøver.
Vigtige fordele- Hurtig analyse af regulerede PAH'er
- Maksimer opløsningen for kritiske isobariske PAH'er
- Maks. temperatur på 360 °C
- Lav søjleblødning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.18 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ PAH |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Filmtykkelse | 0,07μ m |
| Længde (metrisk) | 40 m |