Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC kolonner
Artikelnummer. 15958200 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
Filmtykkelse:
0,07μ m
0,1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15958200
Brand: Thermo Scientific™ 260550120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse termisk stabile TraceGOLD TG-PAH GC-søjler til hurtig analyse af regulerede polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) i komplekse fødevare- og miljøprøver.
Udfør hurtig analyse af regulerede PAH'er såsom persistente organiske forurenende stoffer (POP'er) i komplekse fødevare- og miljøprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC kolonner. Høj selektivitet og maksimal opløsning af denne kapillære silicabaserede søjle, kombineret med dens unikke bundne kemi, sikrer nøjagtig adskillelse af isobariske forbindelser selv ved meget lave koncentrationsniveauer. TraceGOLD TG-PAH GC-søjlen anses for at være meget robust på grund af den exceptionelt høje termiske stabilitet og lange levetid. Følsomhed er af afgørende betydning for at opfylde regulatoriske standarder i den udfordrende sporanalyse.
Designet til høj opløsningsanalyse af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) i komplekse fødevare- og miljøprøver.
Vigtige fordele
  • Hurtig analyse af regulerede PAH'er
  • Maksimer opløsningen for kritiske isobariske PAH'er
  • Maks. temperatur på 360 °C
  • Lav søjleblødning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ PAH
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 60 m