Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I og II GC kolonner
Artikelnummer. 11551104 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Stationær fase:
TraceGOLD™ TG-OPP I
TraceGOLD™ TG-OPP II
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11551104
Brand: Thermo Scientific™ 260755760
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser organophosphor-pesticider med ultra-lav blødning, overlegen inerthed og ensartet reproducerbarhed.
Analyser organophosphor pesticider med ultralav blødning, overlegen inerthed og ensartet reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I og II GC kolonner. Denne kolonnes lave udløb leverer fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet. Forvent fuld adskillelse af organiske fosforpesticider med en hurtig analysetid. TraceGOLD TG-OPP I og II GC kolonner er ideelle til USA EPA-metoder 8141A.
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed
  • Stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimal søjleudluftning forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduceret søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen intertness sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Omdefinerer forventninger til GC
  • Lav blødning, der leverer fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet.
  • Hurtig analysetid, hvilket letter fuld adskillelse af organophosphorpesticider.
  • Ideel til USA EPA-metoder 8141A
Ligner til
  • Rtx™ -OPPesticider
  • Rtx™ -OPPesticider 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-OPP II
Til brug med (applikation) GC/MS for Organophosphorpesticider
Filmtykkelse 0,32μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke-polær