Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og II GC kolonner
Artikelnummer. 11581114 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1 μm
0,14 μm
0,18 μm
0,2 μm
0,2μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,32μ m
0,5 μm
Stationær fase:
TraceGOLD™ TG-OCP I
TraceGOLD™ TG-OCP II
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Filmtykkelse Stationær fase Pakningsstørrelse
11581114 30 m 0.25 mm 0,2μ m TraceGOLD™ TG-OCP II Hver
11521124 10 m 0.1 mm 0,1 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11531124 15 m 0.25 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11541124 30 m 0.25 mm 0,25μ m TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11561124 60 m 0.25 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11571124 15 m 0.32 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11581124 15 m 0.53 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11591124 30 m 0.32 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11501134 30 m 0.53 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11511134 30 m 0.32 mm 0,32μ m TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11521134 20 m 0.18 mm 0,18 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Hver
11511114 15 m 0.32 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Hver
11521114 30 m 0.32 mm 0,25μ m TraceGOLD™ TG-OCP II Hver
11541114 30 m 0.32 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Hver
11551114 20 m 0.18 mm 0,14 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Hver
11571114 60 m 0.25 mm 0,2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11581114 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260775720
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Analyser klororganiske pesticider og herbicider med ultra lav blødning, overlegen følsomhed, fremragende topform og de højeste niveauer af reproducerbarhed.
Analyser klororganiske pesticider og herbicider med ultralav blødning, overlegen følsomhed, fremragende topform og de højeste niveauer af reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og TG-OCP II gaskromatografisøjler.
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater; den lave baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lavniveau-analytter.
  • Minimering af søjleblødning forlænger intervallet mellem planlagt vedligeholdelse, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Omdefiner dine forventninger til gaskromatografi:
  • Lav blødning med fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
  • Hurtig analysetid for at lette fuld adskillelse af klorerede pesticider
  • Ideel til USA EPA metoder 8081, 608 og CLP
Proprietær formulering letter analyse af vanskelige forbindelser:
  • Den sure natur af silanolgrupperne, der er fremherskende i mange GC-søjler, kan resultere i adsorption af basiske forbindelser, hvilket ofte fører til peak tailing.
  • I TraceGOLD GC-søjler er grundlæggende funktionelle grupper bundet til søjleoverfladen for at reducere virkningerne af tailing og forbedre run-to-run-reproducerbarhed og følsomhed.
Anbefalet brug:
  • Organiske klorpesticider
  • Herbicider
Ligner:
  • Rtx™ -CLPesticider
  • Rtx™ -CLPesticider2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Herbicidanalyse, GC/MS for herbicider
Filmtykkelse 0,2μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 0,20μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-OCP II
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 340 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.