Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og II GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser klororganiske pesticider og herbicider med ultralav blødning, overlegen følsomhed, fremragende topform og de højeste niveauer af reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og TG-OCP II gaskromatografisøjler.
- This low-bleed, stable column produces consistent results; the low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends the interval between scheduled maintenance, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
- Low bleed with excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
- Fast analysis time to facilitate full separation of chlorinated pesticides
- Ideal for U.S. EPA methods 8081, 608 and CLP
- The acidic nature of the silanol groups prevalent within many GC columns can result in the adsorption of basic compounds, which frequently leads to peak tailing.
- In TraceGOLD GC columns, basic functional groups are bonded onto the column surface to reduce the effects of tailing and improve run-to-run reproducibility and sensitivity.
- Organochlorine pesticides
- Herbicides
- Rtx™-CLPesticides
- Rtx™-CLPesticides2
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | 340°C |
Diameter (metrisk) | 0.18 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.18 mm |
Produktlinje | TraceGOLD |
Stationær fase | TraceGOLD™ TG-OCP I |
Til brug med (applikation) | GC/MS for Organochlorine Pesticides, GC/MS for Herbicides |
Filmtykkelse | 0.18 μm |
Længde (metrisk) | 20 m |
Polaritet | Non-Polar |
Oversigt | 20 m x 0.18 mm x 0.18 μm |
Produktforslag
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.