Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og II GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser klororganiske pesticider og herbicider med ultralav blødning, overlegen følsomhed, fremragende topform og de højeste niveauer af reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og TG-OCP II gaskromatografisøjler.
- Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater; den lave baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lavniveau-analytter.
- Minimering af søjleblødning forlænger intervallet mellem planlagt vedligeholdelse, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
- Lav blødning med fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
- Hurtig analysetid for at lette fuld adskillelse af klorerede pesticider
- Ideel til USA EPA metoder 8081, 608 og CLP
- Den sure natur af silanolgrupperne, der er fremherskende i mange GC-søjler, kan resultere i adsorption af basiske forbindelser, hvilket ofte fører til peak tailing.
- I TraceGOLD GC-søjler er grundlæggende funktionelle grupper bundet til søjleoverfladen for at reducere virkningerne af tailing og forbedre run-to-run-reproducerbarhed og følsomhed.
- Organiske klorpesticider
- Herbicider
- Rtx™ -CLPesticider
- Rtx™ -CLPesticider2
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | 340 °C |
Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
Produktlinje | TraceGULD |
Stationær fase | TraceGOLD™ TG-OCP II |
Til brug med (applikation) | Herbicidanalyse, GC/MS for herbicider |
Filmtykkelse | 0,25μ m |
Længde (metrisk) | 30 m |
Polaritet | Ikke-polær |
Oversigt | 30 mx 0,32 mm x 0,25μ m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.