Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-dioxin GC kolonner
Artikelnummer. 15277478 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.18 mm
0.25 mm
Partikelstørrelse:
0,18μ m
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
15277478 40 m 0.18 mm 0,18μ m Hver
15267478 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15277478 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260664800
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Analyser giftige dioxiner og furankongenere med uovertruffen ydeevne og reproducerbarhed.
Analyser giftige dioxiner og furankongenere med uovertruffen ydeevne og reproducerbarhed med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-dioxin GC kolonner.
  • Udviklet til overlegen ydeevne
  • Isomerspecificitet for 2,3,7,8-TCDD og 2,3,7,8-TCDF opnået med en enkelt GC-søjle
  • Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 340 °C
  • Unik selektivitet for giftige dioxin- og furankongenere til brug som bekræftelses-GC-kolonne
Applikationer:
  • Dioxiner
  • Furans
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Ligner:
  • Rtx-dioxin2
  • DB-Dioxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 40 m
Diameter (metrisk) Indvendig 0.18 mm
Partikelstørrelse 0,18μ m
Stationær fase TraceGOLD TG-Dioxin
Oversigt TG-dioxin GC kolonner
Produktlinje TraceGULD
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.