Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC1 GC kolonner
Artikelnummer. 13436846 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
13436846 0.32 mm Hver
13446846 0.53 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13436846 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260743390
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser blodalkoholer med denne ultra-lave blødningskolonne for øget følsomhed og reproducerbarhed
Analyser blodalkoholer med øget følsomhed og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I kolonner.
Omdefinering af dine forventninger til GC:
  • Low bleed leverer fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet.
  • Hurtig analysetid letter fuld adskillelse af blodalkoholer.
  • Meget inert fase sikrer fremragende topform og følsomhed.
  • Applikationer
  • Alkoholanalyse i blodet
  • Misbrugte inhalerende anæstetika
  • γ-hydroxybutyrat (GHB)
  • γ-butyrolactone (GBL)
  • Glykoler
  • Almindelige industrielle opløsningsmidler
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
  • En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
  • Proprietær fase letter analyse af vanskelige at analysere forbindelser
Ligner:
  • Rtx™ BAC Plus 1
  • Rtx™ BAC Plus 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC-MS eller TG-ALC Plus II dobbelt kolonne bekræftelse ved brug af GC-FID
Filmtykkelse 1.8μ m
Længde (metrisk) 30 m
Oversigt TraceGOLD TG-ALC PLUS I GC-søjle, 30 m X 0,32 mm X 1,8μ m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Stationær fase TG-ALC Plus I
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 260 °C