Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC kolonner
Artikelnummer. 15294533 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,5μ m
1μ m
1.2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
15294533 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
13456846 30 m 0.53 mm 1.2μ m Hver
15234543 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15294533 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260632240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør hurtig, fuld separation af blodalkoholer og andre flygtige forbindelser ved headspace gaskromatografi ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC kolonner.
Udfør hurtig og fuldstændig adskillelse af blodalkoholer ved headspace gaskromatografi (GC) vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC kolonner. Disse søjler er også ideelle til analyse af andre flygtige forbindelser, herunder misbrugte inhalationsanæstetika,γ -hydroxybutyrat (GHB),γ -butyrolactone (GBL), glykoler og almindelige industrielle opløsningsmidler. TraceGOLD TG-ALC-søjler har lav blødning for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet. Bemærk: Blodalkoholanalyse kræver bekræftelse med to kolonner ved brug af GC-FID
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TG-ALC Plus II
Til brug med (applikation) GC/MS
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.