Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør hurtig og fuldstændig adskillelse af blodalkoholer ved headspace gaskromatografi (GC) vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC kolonner. Disse søjler er også ideelle til analyse af andre flygtige forbindelser, herunder misbrugte inhalationsanæstetika,γ -hydroxybutyrat (GHB),γ -butyrolactone (GBL), glykoler og almindelige industrielle opløsningsmidler. TraceGOLD TG-ALC-søjler har lav blødning for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet. Bemærk: Blodalkoholanalyse kræver bekræftelse med to kolonner ved brug af GC-FID
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TG-ALC Plus II |
| Til brug med (applikation) | GC/MS |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.