Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC kolonne
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1.8μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC kolonne.
- Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
- Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
- Enestående inerthed ideel til analyse af aktive stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Filmtykkelse | 3μ m |
| Længde (metrisk) | 30 mm |