Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC kolonne
Artikelnummer. 15274533 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1.8μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15274533
Brand: Thermo Scientific™ 260633390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC kolonne.
  • Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
  • Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
  • Enestående inerthed ideel til analyse af aktive stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Filmtykkelse 1.8μ m
Længde (metrisk) 30 mm