Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner
Artikelnummer. p-4522414 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Stationær fase:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10066984
Brand: Thermo Scientific™ 260853320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer analyse af flygtige organiske stoffer med denne lav-udløbs-midpolaritet GC-søjle med høj termisk stabilitet.
Analyser resterende opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser, alkoholer og oxygenater vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner. Begge faser tilbyder fase med lav til mellempolaritet, 6 % cyanopropylphenylmethypolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC-søjler giver 90+% opløsning af de første seks gasser i EPA-metode 8260 og EPA-metode 524.4. Disse kolonner er også ideelle til EPA-metode 624 og 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC-søjler giver høj termisk stabilitet med maksimale temperaturer op til 320 C, °hvilket er ideelt til analyse af flygtige organiske stoffer. De er meget inerte, hvilket giver fremragende topform til en lang række forbindelser.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Lav til midpolaritetsfase, svarende til 6 % cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
  • Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 320 °C
  • Meget —inert fremragende topform til en bred vifte af forbindelser
  • Svarer til USP G43
Applikationer:
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige organiske forbindelser
  • Alkoholer
  • Ilter
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige stoffer
Alternative anvendelser:
  • Ilter
Svarende til disse kolonner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-624
USP type G43
Til brug med (applikation) Oxygenatanalyse, GC/MS for flygtige organiske forbindelser, GC/MS for alkoholer, GC/MS for Oxygenater
Filmtykkelse 1.4μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 1,4 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.