Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Analyser resterende opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser, alkoholer og oxygenater vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner. Begge faser tilbyder fase med lav til mellempolaritet, 6 % cyanopropylphenylmethypolysilozan.
- TraceGOLD TG-624 GC-søjler giver 90+% opløsning af de første seks gasser i EPA-metode 8260 og EPA-metode 524.4. Disse kolonner er også ideelle til EPA-metode 624 og 608.
- TraceGOLD TG-624SilMS GC-søjler giver høj termisk stabilitet med maksimale temperaturer op til 320 C, °hvilket er ideelt til analyse af flygtige organiske stoffer. De er meget inerte, hvilket giver fremragende topform til en lang række forbindelser.
- Lav til midpolaritetsfase, svarende til 6 % cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
- Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 320 °C
- Meget —inert fremragende topform til en bred vifte af forbindelser
- Svarer til USP G43
- Resterende opløsningsmidler
- Flygtige organiske forbindelser
- Alkoholer
- Ilter
- En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
- Alkoholer
- Ketoner
- Resterende opløsningsmidler
- Flygtige stoffer
- Ilter
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Spécification
Spécification
| Til brug med (applikation) | Alkohol Analyse, GC/MS for flygtige organiske forbindelser, GC/MS for alkoholer, GC/MS for Oxygenater |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 20 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Oversigt | TG-624 SilMS 20 mx 0,18 mm x 1,0μ m |
| Diameter (metrisk) | 0.18 mm |
| USP type | G43 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-624 SilMS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.18 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Afficher plus |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.