Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner
Artikelnummer. 15204533 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Stationær fase:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15204533
Brand: Thermo Scientific™ 260594090
Optimer analyse af flygtige organiske stoffer med denne lav-udløbs-midpolaritet GC-søjle med høj termisk stabilitet.
Analyser resterende opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser, alkoholer og oxygenater vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner. Begge faser tilbyder fase med lav til mellempolaritet, 6 % cyanopropylphenylmethypolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC-søjler giver 90+% opløsning af de første seks gasser i EPA-metode 8260 og EPA-metode 524.4. Disse kolonner er også ideelle til EPA-metode 624 og 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC-søjler giver høj termisk stabilitet med maksimale temperaturer op til 320 C, °hvilket er ideelt til analyse af flygtige organiske stoffer. De er meget inerte, hvilket giver fremragende topform til en lang række forbindelser.
Engineered for Superior Performance
  • Low to midpolarity phase, similat to 6% cyanopropylphenyl methylpolysiloxane
  • High thermal stability—maximum temperatures up to 320°C
  • Highly inert—excellent peak shape for a wide range of compounds
  • Equivalent to USP G43
Applications:
  • Residual solvents
  • Volatile organic compounds
  • Alcohols
  • Oxygenates
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • A low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
  • Alcohols
  • Ketones
  • Residual solvents
  • Volatiles
Alternative Uses:
  • Oxygenates
Similar to these Columns:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 320°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-624 SilMS
USP type G43
Til brug med (applikation) GC/MS for Residual Solvents, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates
Filmtykkelse 3 μm
Længde (metrisk) 105 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt TG-624SilMS 105m x 0.53mm x 3.0µm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.