Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner
Produktkod. 10753307 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Længde (metrisk):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
105 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Stationær fase:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Förpackningsstorlek:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Stationær fase Förpackningsstorlek
10753307 60 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10066984 30 m 0.25 mm 1.4μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
15224523 30 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15244523 20 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15274523 60 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15294523 75 m 0.53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15204533 105 m 0.53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15284523 60 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
10566575 60 m 0.25 mm 1.4μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10669875 30 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10240055 60 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10197844 30 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10016074 105 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10535255 75 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10280385 20 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10763307 40 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10753307 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260854080
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Visa alla kampanjer
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Optimer analyse af flygtige organiske stoffer med denne lav-udløbs-midpolaritet GC-søjle med høj termisk stabilitet.
Analyser resterende opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser, alkoholer og oxygenater vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner. Begge faser tilbyder fase med lav til mellempolaritet, 6 % cyanopropylphenylmethypolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC-søjler giver 90+% opløsning af de første seks gasser i EPA-metode 8260 og EPA-metode 524.4. Disse kolonner er også ideelle til EPA-metode 624 og 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC-søjler giver høj termisk stabilitet med maksimale temperaturer op til 320 C, °hvilket er ideelt til analyse af flygtige organiske stoffer. De er meget inerte, hvilket giver fremragende topform til en lang række forbindelser.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Lav til midpolaritetsfase, svarende til 6 % cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
  • Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 320 °C
  • Meget —inert fremragende topform til en bred vifte af forbindelser
  • Svarer til USP G43
Applikationer:
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige organiske forbindelser
  • Alkoholer
  • Ilter
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige stoffer
Alternative anvendelser:
  • Ilter
Svarende til disse kolonner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige organiske forbindelser, GC/MS for flygtige organiske forbindelser, GC/MS for alkoholer, GC/MS for Oxygenater
Filmtykkelse 3μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 3 um Tykkelse; 0,53 mm ID; 60 m Længde
Diameter (metrisk) 0.53 mm
USP type G43
Stationær fase TraceGOLD™ TG-624
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 240 °C
Visa mer Visa mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.