Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser resterende opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser, alkoholer og oxygenater vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner. Begge faser tilbyder fase med lav til mellempolaritet, 6 % cyanopropylphenylmethypolysilozan.
- TraceGOLD TG-624 GC-søjler giver 90+% opløsning af de første seks gasser i EPA-metode 8260 og EPA-metode 524.4. Disse kolonner er også ideelle til EPA-metode 624 og 608.
- TraceGOLD TG-624SilMS GC-søjler giver høj termisk stabilitet med maksimale temperaturer op til 320 C, °hvilket er ideelt til analyse af flygtige organiske stoffer. De er meget inerte, hvilket giver fremragende topform til en lang række forbindelser.
- Lav til midpolaritetsfase, svarende til 6 % cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
- Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 320 °C
- Meget —inert fremragende topform til en bred vifte af forbindelser
- Svarer til USP G43
- Resterende opløsningsmidler
- Flygtige organiske forbindelser
- Alkoholer
- Ilter
- En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
- Alkoholer
- Ketoner
- Resterende opløsningsmidler
- Flygtige stoffer
- Ilter
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 240 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-624 |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | Alkohol Analyse, GC/MS for flygtige organiske forbindelser, GC/MS for alkoholer, GC/MS for Oxygenater |
| Filmtykkelse | 3μ m |
| Længde (metrisk) | 75 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.