Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner
Artikelnummer. 10197844 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Stationær fase:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Stationær fase unitSize
10197844 30 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10066984 30 m 0.25 mm 1.4μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
15224523 30 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15244523 20 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15274523 60 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15294523 75 m 0.53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15204533 105 m 0.53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
15284523 60 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Hver
10566575 60 m 0.25 mm 1.4μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10669875 30 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10240055 60 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10753307 60 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10016074 105 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10535255 75 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10280385 20 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
10763307 40 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10197844 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260853960
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer analyse af flygtige organiske stoffer med denne lav-udløbs-midpolaritet GC-søjle med høj termisk stabilitet.
Analyser resterende opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser, alkoholer og oxygenater vha Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 og TG-624SilMS GC kolonner. Begge faser tilbyder fase med lav til mellempolaritet, 6 % cyanopropylphenylmethypolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC-søjler giver 90+% opløsning af de første seks gasser i EPA-metode 8260 og EPA-metode 524.4. Disse kolonner er også ideelle til EPA-metode 624 og 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC-søjler giver høj termisk stabilitet med maksimale temperaturer op til 320 C, °hvilket er ideelt til analyse af flygtige organiske stoffer. De er meget inerte, hvilket giver fremragende topform til en lang række forbindelser.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Lav til midpolaritetsfase, svarende til 6 % cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
  • Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 320 °C
  • Meget —inert fremragende topform til en bred vifte af forbindelser
  • Svarer til USP G43
Applikationer:
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige organiske forbindelser
  • Alkoholer
  • Ilter
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige stoffer
Alternative anvendelser:
  • Ilter
Svarende til disse kolonner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-624
USP type G43
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige organiske forbindelser, GC/MS for flygtige organiske forbindelser, GC/MS for alkoholer, GC/MS for Oxygenater
Filmtykkelse 3μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 3 um Tykkelse; 0,53 mm ID; 30 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.