Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC-søjler, μ1,4 m filmtykkelse, 0,53 mm ID, 30 m længde
Artikelnummer. 15264523 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15264523 30 m Hver
1 options
Artikelnummer. 15264523 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260593960
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Optimer analyse af flygtige organiske stoffer med denne lav-udløbs-midpolaritet GC-søjle med høj termisk stabilitet.
Optimering af analyse af flygtige organiske stoffer kræver en gaskromatografi (GC) kolonne med høj termisk stabilitet. Lav blødning, midpolaritet Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC-søjler tilbyder den ideelle ydeevne og stabilitetsprofil til denne brug.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Lav til midpolaritetsfase, svarende til 6 % cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
  • Høj termisk stabilitet —maksimale temperaturer op til 320 °C
  • Meget —inert fremragende topform til en bred vifte af forbindelser
  • Svarer til USP G43
Applikationer:
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige organiske forbindelser
  • Alkoholer
  • Ilter
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterende opløsningsmidler
  • Flygtige stoffer
Alternative anvendelser:
  • Ilter
Svarende til disse kolonner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-624 SilMS
USP type G43
Til brug med (applikation) GC/MS
Filmtykkelse 3μ m
Længde (metrisk) 30 m
Oversigt TG-624 SilMS 30 mx 0,53 mm x 3,0μ m