Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard for forlænget kolonnelevetid.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard for forlænget kolonnelevetid.
Brug af en beskyttelsessøjle med en TraceGOLD TG-5SILMS GC kolonne vil føre til større konsistens i resultater over længere tid.
- With integrated SafeGUARD
- Available in a range of phases
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/350°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 SILMS |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |
| Partikelstørrelse | 0.5 μm |
| Temperaturområde | -60°C to +350°C |
| Filmtykkelse | 0.5 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.