Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard
Artikelnummer. 11810453 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Partikelstørrelse:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
Inkluderer:
10 m SafeGuard
5 m SafeGuard
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Inkluderer unitSize
11810453 30 m 0.25 mm 0,25μ m 5 m SafeGuard Hver
11890443 15 m 0.25 mm 0,25μ m 10 m SafeGuard Hver
11830453 30 m 0.32 mm 0.5 μm 5 m SafeGuard Hver
11800453 30 m 0.25 mm 0,25μ m 10 m SafeGuard Hver
11820453 30 m 0.25 mm 0,5μ m 5 m SafeGuard Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11810453 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260961425
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard for forlænget kolonnelevetid.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard for forlænget kolonnelevetid.
Brug af en beskyttelsessøjle med en TraceGOLD TG-5SILMS GC kolonne vil føre til større konsistens i resultater over længere tid.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/350 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 SILMS
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) GC/MS-applikationer, der bruger Ion-Trap-systemer, GC/MS for polycykliske aromastoffer, phthalater, phenoler, aminer og organiske fosfater, GC/MS for kulbrinter, herunder klorerede kulbrinter
Partikelstørrelse 0,25μ m
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Lav-polær
Inkluderer 5 m SafeGuard
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.