Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard for forlænget kolonnelevetid.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard for forlænget kolonnelevetid.
Brug af en beskyttelsessøjle med en TraceGOLD TG-5SILMS GC kolonne vil føre til større konsistens i resultater over længere tid.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/350 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 SILMS |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS-applikationer, der bruger Ion-Trap-systemer, GC/MS for polycykliske aromastoffer, phthalater, phenoler, aminer og organiske fosfater, GC/MS for kulbrinter, herunder klorerede kulbrinter |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.